Få mere at vide
ethyle4-formyl-2,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrol-3-carboxylat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10618925
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10618925 5 g 5g
10170892 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10618925 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SP00028DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175276-52-5
Molekylær formel C16H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 271.316
MDL nummer MFCD00204225
InChI nøgle BGDYIZGTPVRWAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-formyl-2,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylate, 4-formyl-2,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2798484
IUPAC navn ethyl-4-formyl-2,5-dimethyl-1-phenylpyrrol-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(N(C(=C1C=O)C)C2=CC=CC=C2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-formyl-2, 5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 271.31
Procent renhed 97%