Få mere at vide
ethyle4-chlor-2-(trifluormethyl)pyrimidin-5-carboxylat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10180942
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10180942 1 g 1g
10096724 5 g 5g
10031934 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10180942 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB04750DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 720-01-4
Molekylær formel C8H6ClF3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 254.59
MDL nummer MFCD00173897
InChI nøgle DSULCDCBENGHAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl-, ethyl ester, 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylicacidethylester, ethyl 2-trifluoromethyl-4-chloropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-car, ethyl 4-chloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylate, ethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-chloro-2-trifluoromethyl-, ethyl ester
PubChem CID 2737166
IUPAC navn ethyl-4-chlor-2-(trifluormethyl)pyrimidin-5-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ethyle4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 254.59
Procent renhed 97%