Få mere at vide
ethyle4-brom-3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-carboxylat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10713243
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10713243 1 g 1g
10100642 10 g 10g
10524984 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10713243 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC23010DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 5408-07-1
Molekylær formel C9H12BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 246.10
MDL nummer MFCD02647051
InChI nøgle POLBZQUAKJYNIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 4-bromo-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-bromo-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate, 4-bromo-3,5-dimethyl-2-ethoxycarbonyl-1h-pyrrole, ethyl 4-bromo-3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylat, pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl-, ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-bromo-3,5-dimethyl,ethyl ester
PubChem CID 138486
IUPAC navn ethyl-4-brom-3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(C(=C(N1)C)Br)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-bromo-3, 5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 246.1
Procent renhed 97%