Få mere at vide
ethyl-4,6-dichlor-2-(methylthio)quinolin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10602263
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10602263 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10561122 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10602263 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM08739DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 227958-96-5
Molekylær formel C13H11Cl2NO2S
Molekylvægt (g/mol) 316.20
MDL nummer MFCD00276616
InChI nøgle NRGNGBKXHHRCBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4,6-dichloro-2-methylthio quinoline-3-carboxylate, ethyl 4,6-dichloro-2-methylsulfanyl quinoline-3-carboxylate, 3-quinolinecarboxylicacid, 4,6-dichloro-2-methylthio-, ethyl ester, pubchem6084, ethyl 4,6-dichloro-2-methylsulphanyl quinoline, 4,6-dichloro-3-ethoxycarbonyl-2-methylthio quinoline, 4,6-dichloro-2-methylthio-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4,6-bis chloranyl-2-methylsulfanyl-quinoline-3-carboxylate
PubChem CID 2736409
SMIL CCOC(=O)C1=C(SC)N=C2C=CC(Cl)=CC2=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ethyle4, 6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn ethyl-4,6-dichlor-2-methylsulfanylquinolin-3-carboxylat
Formel vægt 316.21
Procent renhed 97%