Få mere at vide
ethyle4-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)thio]butanoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10374712
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10374712 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10374712 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM04026DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ethyle4-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)thio]butanoate
CAS 63449-37-6
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H18O4S
Lineær formel CH3CH2O2C(CH2)3SCH2CO2CH2CH3
MDL nummer MFCD00085074
Mængde 1 g
Synonym ethyl 4-2-ethoxy-2-oxoethyl thio butanoate, ethyl 4-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanyl butanoate, ethyl 4-ethoxycarbonyl methylthio butanoate, ethyl 4-2-ethoxy-2-oxoethyl thio butyrate, ethyl 4-2-ethoxy-2-oxoethyl sulfanylbutanoate, ethyl 4-2-ethoxy-2-oxoethyl sulphanyl butanoate, butanoic acid,4-2-ethoxy-2-oxoethyl thio-,ethyl ester, butanoic acid, 4-2-ethoxy-2-oxoethyl thio-, ethyl ester
InChI nøgle QAUACNHILIEKFW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)CCCSCC(=O)OCC
IUPAC navn ethyl-4-(2-ethoxy-2-oxoethyl)sulfanylbutanoat
Molekylvægt (g/mol) 234.31
PubChem CID 2778847
Formel vægt 234.31
Procent renhed 97%