Få mere at vide
ethyle3-amino-4-(methylamino)benzoat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10354052
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10354052 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10364052 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10354052 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00109DA
Kemiske identifikatorer
CAS 66315-23-9
Molekylær formel C10H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 194.23
MDL nummer MFCD04110945
InChI nøgle ZPJHHBPBCFRECW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2824047
IUPAC navn ethyl-3-amino-4-(methylamino)benzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC(N)=C(NC)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ethyle3-amino-4-(methylamino)benzoate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym ethyl 3-amino-4-methylamino benzoate, 3-amino-4-methylamino benzoic acid ethyl ester, ethyl 4-methylamino-3-aminobenzoate, ethyl 3-azanyl-4-methylamino benzoate, ethyl3-amino-4-methylamino benzoate, 3-amino-4-methylaminobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid,3-amino-4-methylamino-, ethyl ester, benzoic acid, 3-amino-4-methylamino-, ethyl ester
Formel vægt 194.23
Procent renhed 97%