Få mere at vide
ethyle3-amino-4-(isopropylsulfonyl)-5-(methylthio)thiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10099081
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10099081 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10099081 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM03883DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-amino-4-(isopropylsulfonyl)-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
CAS 175202-72-9
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H17NO4S3
MDL nummer MFCD00085052
Mængde 1 g
Synonym ethyl 3-amino-4-isopropylsulfonyl-5-methylthio thiophene-2-carboxylate, ethyl 3-amino-5-methylsulfanyl-4-propane-2-sulfonyl thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-1-methylethyl sulfonyl-5-methylthio-, ethyl ester, maybridge1_004975, ethyl 3-amino-4-isopropylsulfonyl-5-methylthio thiophene-2carboxylate, ethyl 3-amino-4-isopropylsulphonyl-5-methylthio thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid,3-amino-4-1-methylethyl sulfonyl-5-methylthio-,ethyl ester, 3-amino-5-methylthio-4-propan-2-ylsulfonyl-2-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-azanyl-5-methylsulfanyl-4-propan-2-ylsulfonyl-thiophene-2-carboxylate, ethyl3-amino-4-isopropylsulfonyl-5-methylthio thiophene-2-carboxylate
InChI nøgle RUTILLJYJHVEPU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C1=C(N)C(=C(SC)S1)S(=O)(=O)C(C)C
IUPAC navn ethyl-3-amino-5-(methylsulfanyl)-4-(propan-2-sulfonyl)thiophen-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 323.44
PubChem CID 2778831
Formel vægt 323.46
Procent renhed 97%