Få mere at vide
ethyle2-(phenylthio)acetat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10496852
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10496852 50 g 50g
10272692 1 g 1g
10794003 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10496852 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM08693EE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 7605-25-6
Molekylær formel C10H12O2S
Molekylvægt (g/mol) 196.264
MDL nummer MFCD00145107
InChI nøgle SEDRTXNDGKRHBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl phenylthio acetate, ethyl 2-phenylthio acetate, ethyl 2-phenylsulfanyl acetate, acetic acid, phenylthio-, ethyl ester, ethyl 2-phenylthioacetate, phenylthio acetic acid ethyl ester, phenylthio acetic acid, ethyl ester, ethyl phenylsulfanyl acetate, pubchem10853
PubChem CID 97312
IUPAC navn ethyl-2-phenylsulfanylacetat
SMIL CCOC(=O)CSC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-(phenylthio)acetate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel C6H5SCH2C(O)OCH2CH3
Mængde 50 g
Formel vægt 196.27
Procent renhed 97%