Få mere at vide
ethyle2-mercapto-1H-imidazol-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10553242
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10553242 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10272982 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10553242 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM06163DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 64038-64-8
Molekylær formel C6H8N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 172.202
MDL nummer MFCD00068042
InChI nøgle PONOGPICUOALRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-mercapto-1h-imidazole-4-carboxylate, 4-ethoxycarbonylimidazole-2-thiol, usaf el-63, imidazole-2-thiol, 5-ethoxycarbonyl, 2-mercapto-5-carbethoxyimidazole, imidazole, 2-mercapto-5-carbethoxy, ethyl 2-sulfanyl-1h-imidazole-4-carboxylate, 2-mercapto-1h-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-mercaptoimidazole-4-carboxylate, maybridge1_005066
PubChem CID 2736338
IUPAC navn ethyl-2-sulfanyliden-1,3-dihydroimidazol-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CNC(=S)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-mercapto-1H-imidazole-4-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 172.21
Procent renhed 97%