Få mere at vide
ethyle2-chlor-3-cyano-6-methylisonicotinate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10563242
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10563242 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10405712 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10563242 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF00966DA
Kemiske identifikatorer
CAS 40108-12-1
Molekylær formel C10H9ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 224.644
MDL nummer MFCD00023416
InChI nøgle XUXBHWPRQGVLRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-chloro-3-cyano-6-methylisonicotinate, ethyl-2-chloro-3-cyano-6-methylisonicotinate, isonicotinic acid, 2-chloro-3-cyano-6-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-3-cyano-6-methylisonicotinic acid ethyl ester, 2-chloro-3-cyano-4-carbethoxy-6-methylpyridine, ethyl2-chloro-3-cyano-6-methylisonicotinate, 2-chloro-3-cyano-6-methyl-isonicotinic acid ethyl ester, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-3-cyano-6-methyl-, ethyl ester, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-chloro-3-cyano-6-methyl-, ethyl ester
PubChem CID 142408
IUPAC navn ethyl-2-chlor-3-cyano-6-methylpyridin-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=NC(=C1C#N)Cl)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ethyle2-chloro-3-cyano-6-methylisonicotinate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 224.65
Procent renhed 97%