Få mere at vide
ethyle2-amino-5-methyl-4-phenylthiophen-3-carboxylat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10229934
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10229934 5 g 5g
10180912 1 g 1g
10168314 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10229934 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. AW00937DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 4815-37-6
Molekylær formel C14H15NO2S
Molekylvægt (g/mol) 261.339
MDL nummer MFCD01763475
InChI nøgle SXONDAWSQJWZEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-methyl-4-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-5-methyl-4-phenyl-, ethyl ester, maybridge1_000503, upcmld-dp080, upcmld-dp080:001, ethyl 2-amino-5-methyl-4-phenyl-3-thiophenecarboxylate, 3-thiophenecarboxylic acid,2-amino-5-methyl-4-phen, 2-amino-4-phenyl-5-methylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-5-methyl-4-phenyl-, ethyl ester
PubChem CID 693902
IUPAC navn ethyl-2-amino-5-methyl-4-phenylthiophen-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(SC(=C1C2=CC=CC=C2)C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ethyle2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 261.34
Procent renhed 97%