Få mere at vide
ethyle2-amino-4-methylthiophen-3-carboxylat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10039121
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10039121 1 g 1g
10205144 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10039121 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. GK00116DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 43088-42-2
Molekylær formel C8H11NO2S
Molekylvægt (g/mol) 185.241
MDL nummer MFCD00051669
InChI nøgle ILYCZKOBLRJJSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-methyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-4-methyl-, ethyl ester, ethyl2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-methyl-3-thiophenecarboxylate, acmc-20a9ux, maybridge1_003755, 2-amino-4-methyl-3-ethoxycarbonyl-thiophene, ethyl 2-amino4-methylthiophene-3-carboxylate, 2-amino-3-ethoxycarbonyl-4-methylthiophene
PubChem CID 521132
IUPAC navn ethyl-2-amino-4-methylthiophen-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(SC=C1C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 185.25
Procent renhed 97%