Få mere at vide
ethyl-2-amino-4-methylpyrimidin-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10131022
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10131022 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10029111 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10131022 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD10070DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 81633-29-6
Molekylær formel C8H11N3O2
Molekylvægt (g/mol) 181.20
MDL nummer MFCD00052622
InChI nøgle YBFVMJRSZCVJJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, acmc-209plx, maybridge1_003176, ethyl2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-5-ethoxycarbonyl-4-methylpyrimidine, ethyl 2-amino-4-methyl-pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-4-methyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-amino-4-methyl-, ethyl ester
PubChem CID 459813
IUPAC navn ethyl-2-amino-4-methylpyrimidin-5-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CN=C(N)N=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 181.19
Procent renhed 97%