Få mere at vide
ethyle2-amino-4-(4-methoxyphenyl)-3-thiophencarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10431283
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10431283 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10380463 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10431283 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07020DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 15854-11-2
Molekylær formel C14H15NO3S
Molekylvægt (g/mol) 277.338
MDL nummer MFCD01917484
InChI nøgle ZUOUKGJUHCKVDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-4-methoxyphenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-methoxyphenyl-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-4-4-methoxyphenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-methoxyphenyl thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid,2-amino-4-4-methoxyphenyl-,ethyl ester, 2-amino-4-4-methoxy-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-4-4-methoxyphenyl-, ethyl ester
PubChem CID 727641
IUPAC navn ethyl-2-amino-4-(4-methoxyphenyl)thiophen-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)OC)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ethyle2-amino-4-(4-methoxyphenyl)-3-thiophenecarboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 277.34
Procent renhed 97%