Få mere at vide
ethyle2-amino-4-(4-chlorphenyl)-3-thiophencarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | ethyle2-amino-4-(4-chlorophenyl)-3-thiophenecarboxylate |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 281.76 |
| Procent renhed | 97% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?