Få mere at vide
ethyle2-amino-4-(4-chlorphenyl)-3-thiophencarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10137252
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10137252 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10421283 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
2 options
Artikelnummer. 10137252
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO07018DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 65234-09-5
Molekylær formel C13H12ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 281.75
MDL nummer MFCD01038372
InChI nøgle YHJWJJKFFNCDCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-4-chloro-phenyl-thiophene-3-carboxylicacidethylester, 2-amino-4-4-chlorophenyl thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-chloro-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, us8889672, apogee a, 2-amino-4-4-chlorophenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl-3-thiophenecarboxylate #, ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl-thiophene-3-carboxylate, 3-thiophenecarboxylicacid,2-amino-4-4-chlorophenyl-,ethyl ester
PubChem CID 616598
IUPAC navn ethyl-2-amino-4-(4-chlorphenyl)thiophen-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(N)SC=C1C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ethyle2-amino-4-(4-chlorophenyl)-3-thiophenecarboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 281.76
Procent renhed 97%