Få mere at vide
ethyle2-amino-4-(4-bromphenyl)-3-thiophencarboxylat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10683393
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10683393 1 g 1g
10497222 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10683393 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00243DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 306934-99-6
Molekylær formel C13H12BrNO2S
Molekylvægt (g/mol) 326.208
MDL nummer MFCD00435056
InChI nøgle SEWFWRCESBYGFS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 727636
IUPAC navn ethyl-2-amino-4-(4-bromphenyl)thiophen-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)Br)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-amino-4-(4-bromophenyl)-3-thiophenecarboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym ethyl 2-amino-4-4-bromophenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-bromophenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl 2-amino-4-4-bromo-phenyl-thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-4-bromo-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-bromophenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-amino-4-4-bromophenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl2-amino-4-4-bromophenyl thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-4-bromophenyl-3-ethoxycarbonyl thiophene, ethyl 2-amino-4-4-bromophenyl-3-thiophene carboxylate
Formel vægt 326.21
Procent renhed 97%