Få mere at vide
ethyle2-(3-oxo-2-piperazinyl)acetat, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ethyle2-(3-oxo-2-piperazinyl)acetate |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 186.21 |
| Procent renhed | 97% |