Få mere at vide
ethyl-1-methylcyclopropan-1-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10293462
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10293462 1 g 1g
10794383 10 g 10g
10440764 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10293462 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01040DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 71441-76-4
Molekylær formel C7H12O2
Molekylvægt (g/mol) 128.171
MDL nummer MFCD00001284
InChI nøgle IZPYNZLFBUQGCZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 544234
IUPAC navn ethyl-1-methylcyclopropan-1-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1(CC1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 1-methylcyclopropane-1-carboxylate
CAS min % 97.0
Tæthed 0.9180g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel CH3C3H4C(O)OCH2CH3
Mængde 1 g
Synonym ethyl 1-methylcyclopropanecarboxylate, 1-methylcyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl1-methylcyclopropanecarboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, 1-methyl-, ethyl ester, cyclopropanecarboxylicacid, 1-methyl-, ethyl ester, ethyl 1-methylcyclopropane-carboxylate, 1-methylcyclopropanoic acid ethyl ester, 1-ethoxycarbonyl-1-methylcyclopropane, ethyl 1-methylcyclopropan-1-carboxylate, ethyl 1-methyl cyclopropane-1-carboxylate
Formel vægt 128.17
Procent renhed 97%