Få mere at vide
ethyle1-(4-cyanophenyl)-4-piperidincarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10742303
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10742303 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10314532 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10742303 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00017DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 352018-90-7
Molekylær formel C15H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 258.32
MDL nummer MFCD03086198
InChI nøgle LIWHXOHASZYDEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 1-4-cyanophenyl piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-4-cyanophenyl-4-piperidinecarboxylate, 4-4-ethoxycarbonyl-piperidino-benzonitrile, ethyl 1-cyanophenyl-4-piperidinecarboxylate, ethyl 1-4-cyanophenyl-piperidine-4-carboxylate, 1-4-cyanophenyl piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-4-cyanophenyl-, ethyl ester
PubChem CID 2779638
IUPAC navn ethyl-1-(4-cyanophenyl)piperidin-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1CCN(CC1)C1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 1-(4-cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 258.32
Procent renhed 97%