Få mere at vide
ethyle1-(3-aminobenzyl)piperidin-4-carboxylat, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | ethyle1-(3-aminobenzyl)piperidine-4-carboxylate |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | ethyl 1-3-aminobenzyl piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-3-aminophenyl methyl piperidine-4-carboxylate, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-3-aminophenyl methyl-, ethyl ester, ethyl1-3-aminobenzyl piperidine-4-carboxylate, 1-3-aminobenzyl-4-ethoxycarbonyl piperidine, 3-4-ethoxycarbonyl piperidin-1-yl methyl aniline, 1-3-aminophenyl methyl-4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester |
| Formel vægt | 262.35 |
| Procent renhed | 97% |