Få mere at vide
ethyle1-(3-aminobenzyl)piperidin-4-carboxylat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10121282
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10121282 1 g 1g
10753137 5 g 5g
10482644 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10121282 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB08422DA
Kemiske identifikatorer
CAS 306937-22-4
Molekylær formel C15H22N2O2
Molekylvægt (g/mol) 262.353
MDL nummer MFCD02180894
InChI nøgle WXYBQSXOZUFNJY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2800723
IUPAC navn ethyl-1-[(3-aminophenyl)methyl]piperidin-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ethyle1-(3-aminobenzyl)piperidine-4-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Synonym ethyl 1-3-aminobenzyl piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-3-aminophenyl methyl piperidine-4-carboxylate, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-3-aminophenyl methyl-, ethyl ester, ethyl1-3-aminobenzyl piperidine-4-carboxylate, 1-3-aminobenzyl-4-ethoxycarbonyl piperidine, 3-4-ethoxycarbonyl piperidin-1-yl methyl aniline, 1-3-aminophenyl methyl-4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester
Formel vægt 262.35
Procent renhed 97%