Få mere at vide
ethyle1-(2-furylmethyl)-4,5-dioxopyrrolidin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10495692
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10495692 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10495692 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM02778DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ethyle1-(2-furylmethyl)-4, 5-dioxopyrrolidine-3-carboxylate
CAS 142774-43-4
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H13NO5
MDL nummer MFCD00085072
Mængde 1 g
Synonym ethyl 1-2-furylmethyl-4,5-dioxopyrrolidine-3-carboxylate, ethyl 1-furan-2-ylmethyl-4,5-dioxopyrrolidine-3-carboxylate, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 1-2-furanylmethyl-4,5-dioxo-, ethyl ester, acmc-1c782, ethyl 1-2-furylmethyl-4,5-dioxoazolidine-3-carboxylate, ethyl 1-furan-2-yl methyl-4,5-dioxopyrrolidine-3-carboxylate, 3-pyrrolidinecarboxylicacid,1-2-furanylmethyl-4,5-dioxo-,ethyl ester, 1-furan-2-ylmethyl-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydro-1h-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-6-fluoro-1,1-dioxido-2-piperidin-1-ylcarbonyl-4h-1,4-benzothiazin-4-yl benzonitrile
InChI nøgle YGYRGGBYAUAMKP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C1CN(C(=O)C1=O)CC2=CC=CO2
IUPAC navn ethyl-1-(furan-2-ylmethyl)-4,5-dioxopyrrolidin-3-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 251.238
PubChem CID 2778688
Formel vægt 251.24
Procent renhed 97%