Få mere at vide
Ethyldiphenylphosfin, 98%
Artikelnummer. 11483837
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483837 50 g 50g
11473837 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11483837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18292.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 607-01-2 | C14H15P | 214,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 607-01-2
Molekylær formel C14H15P
Molekylvægt (g/mol) 214.25
MDL nummer MFCD00015170
InChI nøgle WUOIAOOSKMHJOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyldiphenylphosphine, phosphine, ethyldiphenyl, diphenyl ethyl phosphine, diphenylphosphinoethane, diphenylphosphinoethan, ethyl diphenylphosphine, ethyl diphenyl phosphane, acmc-209mlk, ethyl diphenyl phosphine
PubChem CID 69082
IUPAC navn ethyl(diphenyl)phosphan
SMIL CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyldiphenylphosphine
Tæthed 1.048
Kogepunkt 130 °C til 132 °C (1 mmHg)
Lugt Stank
Mængde 50 g
FN nummer UN3278
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 214.25
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.