Få mere at vide
Ethylcyclohexan, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10550751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10550751 25 mL Glasflaske 25ml
10437110 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10550751 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118310250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 1678-91-7 | Molekylformel: C8H16 | Molekylvægt: 112,21 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1678-91-7
Molekylær formel C8H16
Molekylvægt (g/mol) 112.21
MDL nummer MFCD00001523
InChI nøgle IIEWJVIFRVWJOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexane, ethyl, ethyl cyclohexane, cyclohexylethane, ethyl-cyclohexane, acmc-1c1qu, ethylcyclohexane, dsstox_cid_30334, dsstox_gsid_51779, wln: l6tj a2, qspl 100
PubChem CID 15504
IUPAC navn ethylcyclohexan
SMIL CCC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylcyclohexane
Navn note 99+%
Smeltepunkt -111 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7800g/mL
Kogepunkt 130 °C til 132 °C
Flammepunkt 18 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H11C2H5
Brydningsindeks 1,4311 til 1,4331
Mængde 25 mL
Beilstein 05, 35
Specifik vægtfylde 0.78
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, diethylether, acetone, benzen, kulstoftetrachlorid, lignoin
Formel vægt 112.21
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylcyclohexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.