Få mere at vide
Ethylcarbamic Acid 4-Nitrophenyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylcarbamic Acid 4-Nitrophenyl Ester |
| CAS | 17576-41-9 |
| Molekylær formel | C9 H10 N2 O4 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Ethylcarbamic Acid p-Nitrophenyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O4/c1-2-10-9(12)15-8-5-3-7(4-6-8)11(13)14/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,12) |
| SMIL | CCNC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | (4-nitrophenyl) N-ethylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.187 |
| Formel vægt | 210.064 |