Få mere at vide
Ethylboronsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylboronic Acid |
| CAS | 4433-63-0 |
| Molekylær formel | C2H7BO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-Ethaneboronic Acid, Ethaneboronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7BO2/c1-2-3(4)5/h4-5H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCB(O)O |
| IUPAC navn | ethylboronsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 73.89 |
| Formel vægt | 74.0539 |