Få mere at vide
Ethylboronsyre, TRC
Artikelnummer. 30381910
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30381910 5 g
1 options
Artikelnummer. 30381910 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9261755G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylboronic Acid
CAS 4433-63-0
Molekylær formel C2H7BO2
Mængde 5 g
Synonym 1-Ethaneboronic Acid, Ethaneboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C2H7BO2/c1-2-3(4)5/h4-5H,2H2,1H3
SMIL CCB(O)O
IUPAC navn ethylboronsyre
Molekylvægt (g/mol) 73.89
Formel vægt 74.0539