Få mere at vide
Ethylboronic acid, 97%
Artikelnummer. 11354336
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354336 1 g 1g
11364336 5 g 5g
11374336 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354336 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19959.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4433-63-0 | C2H7BO2 | 73.89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4433-63-0
Molekylær formel C2H7BO2
Molekylvægt (g/mol) 73.89
MDL nummer MFCD01074536
InChI nøgle PAVZHTXVORCEHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym boronic acid, ethyl, ethaneboronic acid, ethyldihydroxyborane, ethyl boronic acid, boronic acid, ethyl-9ci, ethylboronicacid, pubchem7960, ethylboric acid, etb oh 2
PubChem CID 521157
IUPAC navn ethylboronsyre
SMIL CCB(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylboronic acid
Smeltepunkt 84°C to 88°C
Lugt Odorless
Lineær formel CH3CH2B(OH)2
Mængde 1 g
Beilstein 1731546
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 73.89
Procent renhed 98%