Få mere at vide
Ethylbenzen, TRC
Artikelnummer. 17970435
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17970435 1 g
1 options
Artikelnummer. 17970435 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8997451G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylbenzene
CAS 100-41-4
Molekylær formel C8 H10
Mængde 1 g
Synonym Benzene, ethyl-, Ethylbenzene, 1-Ethylbenzene, EB, Ethylbenzol, NSC 406903, Phenylethane, α-Methyltoluene
InChI formel InChI=1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
SMIL CCc1ccccc1
IUPAC navn ethylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 106.16
Formel vægt 106.0783