Få mere at vide
Ethylbenzene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15886280
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15886280 1 L
15876280 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15886280 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8013721000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-41-4
Tekniske data
Smeltepunkt -95°C
Tæthed 0.87 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 136°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00011647
Mængde 1 L
Synonym Ethylbenzene, Ethylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 106.17