Få mere at vide
Ethylbenzen, puriss. p.a., ≥99,0% (GC), Solstice
Artikelnummer. 15650660
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15650660 250 mL 250ml
15640660 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15650660 Leverandør Fluka Leverandørnr. 03080250ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00 DKK
    334.96 DKK / 250ml
    Spare 28.04 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-02-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 100-41-4
Molekylær formel C8H10
Molekylvægt (g/mol) 106.168
MDL nummer MFCD00011647
InChI nøgle YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene
PubChem CID 7500
ChEBI CHEBI:16101
IUPAC navn ethylbenzen
SMIL CCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylbenzene
Tæthed 0,867 g/ml ved 25 °C
Flammepunkt 15 °C (59 °F)
Lineær formel C6H5C2H5
Mængde 250 mL
FN nummer UN1175
Beilstein 1901871
Formel vægt 106,17 g/mol
Procent renhed ≥99,0% (GC)
Grad puriss. pa
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylbenzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethylbenzene
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.