Få mere at vide
Ethylbenzen, puriss. pa,≥ 99,0 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylbenzene |
| Tæthed | 0.867g/mL at 25°C |
| Flammepunkt | 15°C (59°F) |
| Lineær formel | C6H5C2H5 |
| Mængde | 1 L |
| FN nummer | UN1175 |
| Beilstein | 1901871 |
| Formel vægt | 106.17g/mol |
| Procent renhed | ≥99.0% (GC) |
| Grad | puriss. pa |