Få mere at vide
Ethylbenzen-d10, til NMR, pakket i ampuller, 99+ atom% D, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylbenzene-d10 |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | 99+ atom% D |
| Tæthed | 0.9400g/mL |
| Deuterium (D) | 99,0% min. |
| Flammepunkt | 15 °C |
| Brydningsindeks | 1.492 |
| Mængde | 1 mL |
| CAS | 25837-05-2 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethylbenzene-d10
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.