Få mere at vide
Ethylbenzen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11337635
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Ethylbenzen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044330
100 mL, 100ml
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11337635
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L05908.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 100-41-4 | C8H10 | 106.168 g/mol
Ethylbenzen bruges som opløsningsmiddel til gummiklæbemidler, lakker, harpikser, maling og belægninger. Det fungerer som et mellemprodukt i fremstillingen af styren. Det bruges også som et brændstoftilsætningsstof. Det tilsættes benzin som et anti-bankemiddel, hvilket reducerer motorbankning og øger oktantallet. Ud over dette bruges det i naturgasgenvindingsprocessen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Ethylbenzen anvendes som opløsningsmiddel til gummiklæbemidler, lak, harpiks, maling og belægninger. Det fungerer som et mellemprodukt i fremstillingen af styren. Det bruges også som et brændstoftilsætningsstof. Det tilsættes benzin som et anti-bankemiddel, hvilket reducerer motorbankning og øger oktantallet. Ud over dette bruges det i naturgasgenvindingsprocessen.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, ethylalkohol, benzen, ethylether, carbontetrachlorid, organiske opløsningsmidler, svovldioxid og ether. Lidt blandbar med chloroform. Ikke blandbar med vand og ammoniak.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-41-4
Molekylær formel C8H10
Molekylvægt (g/mol) 106.168
MDL nummer MFCD00011647
InChI nøgle YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltolueneVis mereVis mindre
PubChem CID 7500
ChEBI CHEBI:16101
IUPAC navn ethylbenzen
SMIL CCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylbenzene
Smeltepunkt -95°C
Tæthed 0.867
Kogepunkt 135°C to 136°C
Flammepunkt 15°C (59°F)
Lugt Petrol-like
Brydningsindeks 1.495
Mængde 100 mL
FN nummer UN1175
Beilstein 1901871
Merck Index 14,3765
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol,ethylalcohol,benzene,ethyl ether,carbon tetrachloride,organic solvents,sulfur dioxide and ether. Slightly miscible with chloroform. Immiscible with water and ammonia.
Formel vægt 106.17
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerT23L010 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/07/2025 ArtikelnummerL05908.0F,L05908.AE,L05908.AP
PartinummerS24L029 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/06/2025 ArtikelnummerL05908.0F,L05908.AE,L05908.AP
PartinummerQ30L040 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 ArtikelnummerL05908.0F,L05908.AE,L05908.AP
PartinummerP26L031 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/03/2025 ArtikelnummerL05908.0F,L05908.AE,L05908.AP
PartinummerZ19K030 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/01/2025 ArtikelnummerL05908.0F,L05908.AE,L05908.AP
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylbenzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ethylbenzene
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ethylbenzen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >