Få mere at vide
Ethylbenzen, ≥99 %
Artikelnummer. 11357635
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357635 2500 mL 2.5 L
11337635 100 mL 100ml
11347635 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11357635 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05908.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    708.90 DKK
    577.65 DKK / 2.5 L
    Spare 131.25 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 100-41-4 | C8H10 | 106,168 g/mol
Ethylbenzen bruges som opløsningsmiddel til gummiklæbemidler, lakker, harpikser, maling og belægninger. Det fungerer som et mellemprodukt i fremstillingen af styren. Det bruges også som et brændstoftilsætningsstof. Det tilsættes benzin som et anti-bankemiddel, hvilket reducerer motorbankning og øger oktantallet. Ud over dette bruges det i naturgasgenvindingsprocessen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Ethylbenzen anvendes som opløsningsmiddel til gummiklæbemidler, lak, harpiks, maling og belægninger. Det fungerer som et mellemprodukt i fremstillingen af styren. Det bruges også som et brændstoftilsætningsstof. Det tilsættes benzin som et anti-bankemiddel, hvilket reducerer motorbankning og øger oktantallet. Ud over dette bruges det i naturgasgenvindingsprocessen.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, ethylalkohol, benzen, ethylether, carbontetrachlorid, organiske opløsningsmidler, svovldioxid og ether. Lidt blandbar med chloroform. Ikke blandbar med vand og ammoniak.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-41-4
Molekylær formel C8H10
Molekylvægt (g/mol) 106.168
MDL nummer MFCD00011647
InChI nøgle YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene
PubChem CID 7500
ChEBI CHEBI:16101
IUPAC navn ethylbenzen
SMIL CCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylbenzene
Smeltepunkt -95 °C
Tæthed 0.867
Kogepunkt 135 °C til 136 °C
Flammepunkt 15 °C (59 °F)
Lugt Benzinlignende
Brydningsindeks 1.495
Mængde 2500 mL
FN nummer UN1175
Beilstein 1901871
Merck Index 14,3765
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, ethylalkohol, benzen, ethylether, carbontetrachlorid, organiske opløsningsmidler, svovldioxid og ether. Let blandbar med kloroform. Ublandelig med vand og ammoniak.
Formel vægt 106.17
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylbenzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylbenzene