Få mere at vide
Ethylbenzen, ≥99 %
Beskrivelse
Ethylbenzen bruges som opløsningsmiddel til gummiklæbemidler, lakker, harpikser, maling og belægninger. Det fungerer som et mellemprodukt i fremstillingen af styren. Det bruges også som et brændstoftilsætningsstof. Det tilsættes benzin som et anti-bankemiddel, hvilket reducerer motorbankning og øger oktantallet. Ud over dette bruges det i naturgasgenvindingsprocessen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethylbenzen anvendes som opløsningsmiddel til gummiklæbemidler, lak, harpiks, maling og belægninger. Det fungerer som et mellemprodukt i fremstillingen af styren. Det bruges også som et brændstoftilsætningsstof. Det tilsættes benzin som et anti-bankemiddel, hvilket reducerer motorbankning og øger oktantallet. Ud over dette bruges det i naturgasgenvindingsprocessen.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, ethylalkohol, benzen, ethylether, carbontetrachlorid, organiske opløsningsmidler, svovldioxid og ether. Lidt blandbar med chloroform. Ikke blandbar med vand og ammoniak.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylbenzene |
| Smeltepunkt | -95 °C |
| Tæthed | 0.867 |
| Kogepunkt | 135 °C til 136 °C |
| Flammepunkt | 15 °C (59 °F) |
| Lugt | Benzinlignende |
| Brydningsindeks | 1.495 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN1175 |
| Beilstein | 1901871 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethylbenzene
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H332-Farlig ved indånding.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylbenzene