Få mere at vide
Ethylbenzene, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Artikelnummer. 15637840 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15637840 2.5 L Glass bottle 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 15637840 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. E125082.5L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylbenzene
CAS 100-41-4
Smeltepunkt -95°C
Farve Colorless
Tæthed 0.867g/mL at 25°C
Kogepunkt 135°C to 137°C
Flammepunkt 15°C (59°F)
Lugt Characteristic
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H10
Lineær formel C6H5C2H5
MDL nummer MFCD00011647
Mængde 2.5 L
FN nummer UN1175
Beilstein 1901871
Synonym phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene
InChI nøgle YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC1=CC=CC=C1
IUPAC navn ethylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 106.168
PubChem CID 7500
ChEBI CHEBI:16101
Formel vægt 106.17g/mol
Procent renhed 0.99