Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylbenzene |
| Navn note | 99.8% |
| Smeltepunkt | -95,0 °C |
| Tæthed | 0.8600g/mL |
| Kogepunkt | 136,0 °C |
| Flammepunkt | 15 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99.8% |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C8H10 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethylbenzene
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H332-Farlig ved indånding.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.