Få mere at vide
Ethylbenzen, 99,8 %, ren
Artikelnummer. 10687642 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
25ml
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10687642 25 mL Glasflaske 25ml
10448472 500 mL Glasflaske 500ml
15871022 1 L Glasflaske 1 L
10589420 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10339444 25 L Metal tromme 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10687642 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118080250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 100-41-4 | C8H10 | 106,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-41-4
MDL nummer MFCD00011647
InChI nøgle YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene
PubChem CID 7500
ChEBI CHEBI:16101
IUPAC navn ethylbenzen
SMIL CCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylbenzene
Navn note 99.8%
Smeltepunkt -95,0 °C
Tæthed 0.8600g/mL
Kogepunkt 136,0 °C
Flammepunkt 22 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,7% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H10
Lineær formel C6H5C2H5
Brydningsindeks 1,4940 til 1,4970
Mængde 25 mL
Beilstein 05, II, 274
Merck Index 15, 3820
Specifik vægtfylde 0.86
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,2 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, benzen, kulstoftetrachlorid, æter og svovldioxid, let opløselig i kloroform, uopløselig i ammoniak
Molekylvægt (g/mol) 106.17
Viskositet 0,63 mPa (20 °C)
Formel vægt 106.17
Procent renhed 99.8%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylbenzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.