Få mere at vide
Ethylbenzene-2,3,4,5,6-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylbenzene-2,3,4,5,6-D5 |
| CAS | 20302-26-5 |
| Molekylær formel | C8 D5 H5 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Benzene-d5, ethyl- (8 CI, 9 CI), Ethylbenzene-d5, Ethylbenzene-2,3,4,5,6-d5, Ethylbenzene-d5 (ethyl-d5), Ethylbenzene-2,3,4,5,6-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7 H,2H2,1H3/i3D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CC)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-ethylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 111.1958 |
| Formel vægt | 111.1096 g/mol |
| Vis mere |