Få mere at vide
Ethylamine Solution (2.0 M In Meoh), TRC
Artikelnummer. 30378124
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
30378124 10 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30378124 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE94572310ML
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylamine
CAS 75-04-7
Molekylær formel C2 H7 N
Mængde 10 mL
Synonym Ethylamine, 1-Aminoethane, 45: PN: WO2023274347 PAGE: 25 claimed sequence, Aminoethane, Monoethylamine, n-Ethylamine, R 631
InChI formel InChI=1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
SMIL CCN
IUPAC navn ethanamine
Molekylvægt (g/mol) 45.08
Formel vægt 45.0578
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2 M