Få mere at vide
Ethylamine-N,N-d2 (gas), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylamine-N,N-D2 |
| CAS | 5852-45-9 |
| Molekylær formel | C2 D2 H5 N |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Ethanamine-d2 (9 CI), Ethylamine-d2 (7 CI), Ethylamine-N,N-d2 (8 CI), N,N-Dideuterioethylamine, Ethylamine-N,N-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3/i/hD2 |
| SMIL | [2 H]N([2 H])CC |
| IUPAC navn | N,N-dideuterioethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 47.096 |
| Formel vægt | 47.0704 g/mol |
| Vis mere |