Få mere at vide
Ethylamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylamine Hydrochloride |
| CAS | 557-66-4 |
| Molekylær formel | C2H8ClN |
| Mængde | 500 g |
| Synonym | Ethylammonium Chloride, Monoethylammonium Chloride, N-Ethylammonium Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H |
| SMIL | NCC.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 81.54 |