Få mere at vide
Ethylaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10398630 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10398630 500 g 500g
10380984 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10398630 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 214255000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 557-66-4 | C2H8ClN | 81.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 557-66-4
Molekylær formel C2H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 81.54
InChI nøgle XWBDWHCCBGMXKG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn ethanaminhydrochlorid
SMIL Cl.CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylamine hydrochloride
Smeltepunkt 105.0°C to 108.0°C
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel C2H5NH2·HCl
Mængde 500 g
Beilstein 04, 91
Merck Index 15, 3817
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol, slightly soluble in chcl3 and acetone, practically insoluble in ether
Formel vægt 81.55
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.