Få mere at vide
Ethylamine (50-70% in aqueous solution), TRC
Artikelnummer. 30369536
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
30369536 10 mL
1 options
Artikelnummer. 30369536 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE89828510ML
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylamine
CAS 75-04-7
Molekylær formel C2 H7 N
Mængde 10 mL
Synonym Ethylamine, 1-Aminoethane, 45: PN: WO2023274347 PAGE: 25 claimed sequence, Aminoethane, Monoethylamine, n-Ethylamine, R 631
InChI formel InChI=1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
SMIL CCN
IUPAC navn ethanamine
Molekylvægt (g/mol) 45.08
Formel vægt 45.0578
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50-70 %