Få mere at vide
Ethylaluminium sesquichlorid, 0,4 M opløsning i hexan, AcroSeal™
Artikelnummer. 10220793 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10220793 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10311803 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10220793 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 185461000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 12075-68-2 | C6H15Al2Cl3 | 247,51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12075-68-2 , 110-54-3
Molekylær formel C6H15Al2Cl3
Molekylvægt (g/mol) 247.51
MDL nummer MFCD00044852
InChI nøgle LDXMUMPEDOQULK-UHFFFAOYSA-K
Synonym ethylaluminum sesquichloride, ethylaluminium sesquichloride, sesquiethylaluminum chloride, easc, aluminum, trichlorotriethyldi, ethylaluminum sesquichioride, ethylaluminum sesquichloride solution, di-, i-chlorochlorotriethyldi-aluminum, chloro diethyl alumane; dichloro ethyl alumane
PubChem CID 25508
IUPAC navn chlor(diethyl)aluminium; dichlor(ethyl)aluminium
SMIL CC[Al](CC)Cl.CC[Al](Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylaluminium sesquichloride
Farve Farveløs
Tæthed 0.7010g/mL
Flammepunkt -22 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel (C2H5)2AlCl·Cl2AlC2H5
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.701
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: kraftig reaktion. Andre opløseligheder: blandet med mættet alifatisk og aromatisk kulbrinter
Formel vægt 247.51
Procent renhed 14,5 til 15,5 % (på Al-basis)
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylaluminium sesquichloride, 0.4M solution in hexane
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Hazard Statement
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.