Få mere at vide
Ethylaluminiumdichlorid, 0,9M opløsning i heptan, AcroSeal™
Artikelnummer. 10597933 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10597933 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
10210793 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10597933 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 185458000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 563-43-9 | C2H5AlCl2 | 126,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 563-43-9 , 142-82-5
Molekylær formel C2H5AlCl2
Molekylvægt (g/mol) 126.94
MDL nummer MFCD00000457
InChI nøgle UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym ethylaluminum dichloride, aluminum, dichloroethyl, dichloroethylaluminum, ethyldichloroaluminum, dichloromonoethylaluminum, ethylaluminium dichloride, dichloro ethyl alumane, ethyl aluminum dichloride, hsdb 317, dichloro ethyl aluminum
IUPAC navn dichlor(ethyl)aluminium
SMIL CC[Al](Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylaluminium dichloride
Farve Farveløs
Tæthed 0.7400g/mL
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel C2H5AlCl2
Mængde 800 mL
Fieser 06,251; 07,146; 10,177
Merck Index 15, 3816
Specifik vægtfylde 0.74
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: kraftig reaktion. Andre opløseligheder: blandet med mættet alifatisk og aromatisk kulbrinter
Formel vægt 126.95
Procent renhed 14,5 til 15,5 %
Fysisk form Væske