missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl (Z)-[2-amino-4-thiazolyl](methoxyimino)acetate, TRC

Artikelnummer. 30378775
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378775 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30378775 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE6784751G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl (Z)-[2-amino-4-thiazolyl](methoxyimino)acetate
CAS 64485-88-7
Molekylær formel C8H11N3O3S
Mængde 1 g
Synonym 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2(Z)(methoxy)imino ethyl acetate, Ethyl (Z)-(2-Aminothiazol-4-yl)-α-methoxyiminoacetate, Ethyl (Z)-[2-Amino-4-thiazolyl](methoxyimino)acetate, Ethyl 2-(2-Aminothiazol-4-yl)-(Z)-2-(methoxyimino)acetate
InChI formel InChI=1S/C8H11N3O3S/c1-3-14-7(12)6(11-13-2)5-4-15-8(9)10-5/h4H,3H2,1-2H3,(H2,9,10)/b11-6-
SMIL O=C(OCC)/C(C1=CSC(N)=N1)=N\OC
Molekylvægt (g/mol) 229.26
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.