Få mere at vide
Ethyl viologen dibromid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495354 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15495354 1 g 1g
15475364 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495354 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 455030010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53721-12-3 | C14H18Br2N2 | 374.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53721-12-3
Molekylær formel C14H18Br2N2
Molekylvægt (g/mol) 374.11
InChI nøgle LCEBDKLPALDQPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym ethyl viologen dibromide, 1,1'-diethyl-4,4'-bipyridinium dibromide, 4,4'-bipyridinium, 1,1'-diethyl-, dibromide, ethylviologen dibromide, 1,1'-diethyl-4,4'-bipyridiniumdibromide, 1,1/'-diethyl-4,4/'-bipyridinium dibromide, 1,1-diethyl-4,4-bipyridinium dibromide, 1,1'-diethyl-4,4'-bipyridine-1,1'-diium bromide, 1-ethyl-4-1-ethyl 4-pyridyl pyridine, bromide, bromide
PubChem CID 11474262
IUPAC navn 1-ethyl-4-(1-ethylpyridin-1-ium-4-yl)pyridin-1-ium;dibromid
SMIL CC[N+]1=CC=C(C=C1)C2=CC=[N+](C=C2)CC.[Br-].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl viologen dibromide
Smeltepunkt 278.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 374.11
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl viologen dibromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.